Gafas de sala limpia, BioClean Clearview ™, estériles, para un solo uso
Proveedor: Ansell-Nitritex
BioClean™ Clearview
111-0186EA 581 EUR
111-0186
Gafas de sala limpia, BioClean Clearview ™, estériles, para un solo uso
Gafas /Googles
Fabricadas con PVC ligero, las gafas ultra suaves de un solo uso proporcionan una comodidad excepcional. El sistema de ventilación indirecta especialmente diseñado permite una buena ventilación al tiempo que reduce la incidencia de la liberación de partículas.
  • Toughened PC lens offering protection against flying particles
  • Lightweight frame with internal lateral vents
  • Fitted with four LLDPE indirect ventilation caps
  • Non-linting, adjustable silicon head band
Apto para su uso en salas blancas clase ISO 4.
Certificaciones: EN 166: 2001 Óptica Clase 1, PPE Cat II, esterilidad validada según ISO 11135-1-2007
Envase: Bolsas dobles en bolsas de Tyek / PE de bajo revestimiento.