Estación de lavado de ojos, pH neutro
Proveedor: Plum Safety
118-0072EA 34.3 EUR
118-0072
Estación de lavado de ojos, pH neutro
Suministros de primeros auxilios Estaciones de lavado de ojos
Estación montada en la pared que contiene 1 litro de solución tampón de fosfato al 4,9%, con pictograma.
  • Adecuado para montarlo cerca de cualquier lugar de trabajo
  • Excelente como complemento de las duchas de emergencia fijas
  • Para una rápida neutralización de ácidos y álcalis
Tiempo de enjuague: 2 minutos
Duración de la vida útil: 3 años