Batas de laboratorio para salas blancas, BioClean-D ™, CleanTough ™, desechables
Proveedor: Ansell-Nitritex
BioClean-D™ Clean Tough™
113-0811EA 263 EUR
113-0811 113-0812 113-0810 113-0826 113-0827 113-0813 113-0824 113-0825 113-0809 113-0828
Batas de laboratorio para salas blancas, BioClean-D ™, CleanTough ™, desechables
Prendas desechables
Estas batas de laboratorio desechables están hechas de tela CleanTough ™ que está tejida con PP no tejido laminado con una película de PE. La tela proporciona protección contra aerosoles y partículas finas.
These disposable lab coats are made from CleanTough™ fabric which is spunbonded non woven PP laminated with a film of PE. The fabric provides protection against fine sprays and particles.
  • Material liviano, de bajo revestimiento y resistente
  • Tres bolsillos, cierre de botón a presión
  • Puños abiertos y ventilación trasera
  • Disponible en versión estéril o no estéril
  • Un código de barras único en el embalaje exterior (ITF-14) permite la entrada automática de datos en los sistemas de control de existencias
Apto para su uso en entornos de clase 10, ISO 4, M2.5.
  • Lightweight, low linting and hard-wearing material
  • Three pockets, press stud fastening
  • Open cuffs and rear vent
  • Available as sterile or non sterile version
  • A unique barcode on the outer carton (ITF-14) allows automatic data entry into Stock Control Systems
Color: Blanco
Type PB [6]; Cat. III
Envase: Packaging: One lab coat per sealed double plastic bag; 30 plastic bags per sealed carton liner; one carton liner per carton (30 lab coats).
Certificaciones: EN ISO 13034 (Tipo PB [6]), EN 14325, EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Fabricado en una instalación con certificaciones ISO 9001: 2008 y 89/686 / EEC Artículo 11b.
Modelos estériles: Esterilizado de acuerdo con la norma ISO 11137-1:2006.