VWR® pHenomenal®, Sensor de oxígeno disuelto
Proveedor: VWR
VWR® PHenomenal®
664-0042EA 699 EUR
664-0042
VWR® pHenomenal®, Sensor de oxígeno disuelto
Electrodos Electrodos de oxígeno disuelto
Información de suministro: Includes DO sensor including calibration vessel, cleaning solution, electrolyte, abrasive foil and manual.