Sistema de vacío químicamente resistente, VP 2 autovac
Proveedor: Avantor
VWR®
181-0159EA 4735 EUR
181-0159
Sistema de vacío químicamente resistente, VP 2 autovac
Bombas Bombas de diafragma
La unidad de bombeo para productos químicos VP 2 Autovac, con controlador de vacío, cumple las exigencias de los rotavapores modernos. El control de vacío sin histéresis evita el retraso de la ebullición y la formación de espuma, garantizando, por tanto, una seguridad muy constante del proceso y un rendimiento excepcionalmente alto incluso a un vacío bajo. Este control exclusivo permite detectar la presión de vapor y ajustar de forma completamente automática el nivel de vacío según los requisitos del proceso, sin necesidad de programación o intervención por parte del usuario.
  • Notable resistencia a los productos químicos y excelente tolerancia al vapor
  • Alto rendimiento y excelente vacío final incluso en operación con válvula de gas
  • Muy silenciosa y con niveles de vibración notablemente bajos
  • Adaptación automática del nivel de vacío a lo largo de todo el proceso para lograr un funcionamiento desatendido, y periodos de proceso breves gracias al control de vacío sin histéresis
  • Control a demanda del vacío del proceso, el agua de refrigeración y la ventilación
El controlador de vacío es fácil de utilizar, dispone de menús de texto sencillos, mando giratorio y válvula de ventilación integrada. Permite una sencilla intervención manual durante el proceso de destilación. El núcleo del sistema VP 2 autovac extremadamente compacto es una bomba de diafragma químicamente resistente con vacío final de 2 mbares y consigue 4 mbares en trabajos de alto rendimiento (funcionamiento con válvula reguladora de gas para limpieza interna permanente) para disolventes con puntos de ebullición elevados. La trampa que hay colocada en la entrada, fabricado en vidrio con una capa protectora, retiene las partículas y las gotas de líquido.
Para lograr un funcionamiento seguro y reproducible con aplicaciones complejas, pueden editarse y almacenarse diez programas totalmente configurables. Cada programa puede programarse hasta diez incrementos de tiempo y presión, con funciones de control como son la ventilación, el bombeo y la rampa de vacío.
Información de suministro: Suministrado con tres enchufes: EU, UK, CH.