Esta buscando: Materiales para contención de derrames
207  results were found
SearchResultCount:"207"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (1.01596.1000)
Proveedor: Merck
Descripción: La base Chemizorb es una mezcla en polvo compuesta por un copolímero mineral como absorbente, una sal ácida como neutralizador y un indicador de pH.
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Proveedor: Merck
Descripción: Chemizorb H+ is a granulate mixture that consists of a mineral co-polymer absorbent, an alkaline neutraliser, and a pH indicator.
Proveedor: Merck
Descripción: Chemizorb® Mercurio, kit completo para la eliminación completa y segura de gotas de mercurio y otras trazas de mercurio elemental; incluye reactivos y...
Numero del catalogo: (1.01591.1000)
Proveedor: Merck
Descripción: El ácido fluorhídrico (HF) Chemizorb® es una mezcla en polvo compuesta por un copolímero sintético como absorbente, una sal de calcio como neutralizad...
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Proveedor: Merck
Descripción: Para la absorción de ácidos, bases o disolventes.Gracias a su gran superficie de contacto, el polvo absorbe grandes volúmenes de líquido. Los líquidos...
Proveedor: Merck
Descripción: Spill Control, Chemizorb® Granules, Absorción de líquidos derramados, gránulos Chemizorb®
MSDS Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® absorbents and spill containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other accide...
Promoción
Numero del catalogo: (121-0196)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This speciality spill kit contains sorbents, neutralising agent, PPE and accessories so that you are prepared in an emergency. Contained in a handy tu...
UOM: 1 * 1 KIT
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Estos conjuntos de repuesto se pueden usar con cinco tipos de kits de tratamiento SPILL-X®. Están disponibles en diferentes formatos.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® absorbents and spill containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other accide...
Promoción
Proveedor: CATALYST KITTING SOLUTIONS
Descripción: Protective clothing, tools, absorbents and wipes arranged in four multifunctional kits, for rapid and safe cleaning of cytotoxic drug spillages. For u...
Numero del catalogo: (121-0195)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Este kit especial para derrames contiene sorbentes, agente neutralizante, PPE y accesorios para que esté preparado en caso de emergencia. Contenido en...
UOM: 1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (121-0194)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This portable, economy spill kit comes in a high visibility, water-resistant, yellow PVC bag with handles. Designed for small spills of chemicals and ...
UOM: 1 * 1 KIT
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® absorbents and spill-containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other accide...
Promoción
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Desarrollado como solución económica para los pequeños derrames, como los que suelen ocurrir en los laboratorios. Ofrecen un acceso sencillo al agente...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These economy spill kits combine absorbents and instructions in a space-saving container. They are ideal for workers on the go like truck drivers, fie...
Promoción
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 207
no targeter for Bottom