Cubos de basura, Slim Jim
Proveedor: Rubbermaid
Slim Jim®
129-0331EA 134 EUR
129-0331 129-0430 129-0330 129-0429 129-0428
Cubos de basura, Slim Jim
Recipientes Recipientes para residuos
Estos contenedores de residuos con ventilación están diseñados para facilitar el cumplimiento de la gestión de residuos y reducir la carga de los trabajadores. Construido con materiales comerciales de alta calidad para una mayor durabilidad.
  • Los canales de ventilación facilitan la extracción de las bolsas del contenedor hasta en un 80%.
  • Los cuatro cierres de la bolsa aseguran las bolsas alrededor del borde del contenedor y permiten un cambio de bolsas rápido y sin nudos
  • Las robustas asas de la base y el borde del contenedor resisten los desgarros y mejoran el control al levantar y vaciar el contenedor
  • El borde reforzado con costillas resiste el aplastamiento, mientras que el diseño escalonado evita que se atasque cuando se anida
  • Disponible con o sin el logotipo de reciclaje
Colores: Gris, azul o verde, negro, beige.