Zuecos de seguridad Abeba®
Proveedor: Abeba
114-2199EA 53.34 EUR
114-2199 114-2210 114-2200 114-2211 114-2201 114-2212 114-2202 114-2213 114-2214 114-2203 114-2215 114-2204 114-2216 114-2205 114-2206 114-2192 114-2194 114-2195 114-2196 114-2197 114-2198 114-2207 114-2208 114-2209
Zuecos de seguridad Abeba®
Zapatos y botas
Snug fitting, autoclavable and sterilisable ESD clogs.
  • Foldable heel strap
  • Sole with high slip resistance
  • Shock-absorbent heel
  • Autoclavable at 135 °C for about 5 minutes
  • Washable at 60 °C (no additives)
For operating theatres, the food and pharmaceutical industries.
Colour: White
Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, E, SRC