¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (9)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
oxigeno-disuelto
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/47/18989347.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (664-0042)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Electrodo de oxígeno disuelto, VWR® pHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3, galvánico, Cable de 3 m, 8 clavijas
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Electrodo, oxígeno disuelto, VWR®, Cable de 4 m
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Electrode, Dissolved Oxygen, optical, VWR® pHenomenal®, Optical oxygen probe with built-in temperature sensor, OPOX 11-3, Diam×L: 24×190 mm, 8-pin, 3 m cable
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  WTW
Descripción:   Galvanic dissolved oxygen sensors for universal (CellOx®) or field use (DurOx®).
Proveedor:  WTW
Descripción:   Sondas O.D. ópticas para aplicaciones en el campo y en el laboratorio.
Numero del catalogo: (664-0510)
Proveedor:  WTW
Descripción:   Sensor de oxígeno con agitación automática para medición y agitación simultáneas.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Thermo Orion
Descripción:   This versatile standard DO probe for the lab or field allows reliable results no matter what the environment.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  METTLER / TOLEDO
Descripción:   The InLab® 605-ISM DO sensor incorporates the newest technology in polarographic dissolved oxygen determination.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 37
  1  2  3  4  5  Siguiente