Espectrofotómetro de fluorescencia, F-7100
Proveedor: Avantor
HITA5J0-1890EA 1690 EUR
HITA5J0-1890 634-1065
Espectrofotómetro de fluorescencia, F-7100
Spectroscopic Instruments Espectrofotómetros fluorescentes
Espectrofotómetro de alta fluorescencia con la última tecnología óptica y rendimiento mejorado.
  • Espectro de barrido de tiempo 3-D de cumarina para aplicaciones medioambientales
  • Relación señal-ruido: 360 (P-P), 1,200 (RMS), 20 000 (BG)
  • Sistema de detección de gran sensibilidad, fiable y resistente
Suitable for use for in research, quality control and education, as well as industrial materials such as LEDs and solar-cell materials, environmental science, food inspection, and life sciences.