Rampa de filtración para microbiología
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-1038EA 2550 EUR
516-1038
Rampa de filtración para microbiología
Colectores
This microbiology manifold, with modular design, allows you to optimise testing without sacrificing cleanliness.
  • Se puede personalizar de acuerdo con el flujo de trabajo, el área de análisis y la autoclave
  • Los adaptadores con ajuste deslizante permiten el uso de cualquier dispositivo para microbiología Pall en la misma rampa de filtración
  • Manejo con la mano izquierda o con la derecha
Con una rampa de 3 posiciones y un dispositivo de acoplamiento, se puede añadir otra rampa para lograr una rampa de filtración de 6 posiciones. Se puede diseñar un programa de mantenimiento preventivo para que no se reproduzcan retrasos en los análisis críticos.
Se necesitan adaptadores y deben solicitarse por separado.
Adaptador MicroFunnel™: idóneo para dispositivos MicroFunnel™, MicroFunnel™ ST, MicroFunnel™ Plus y MicroCheck®.
Adaptador de embudo Sentino®: idóneo para embudos de filtración Sentino®.
Adaptador estándar: idóneo para embudos de filtración magnéticos Sentino®.
Adaptador estándar alargado: idóneo para embudos de filtración magnéticos.
Información para pedidos: se suministra en forma de juego y contiene una base de 3 puestos,
3 válvulas, 1 tapón y 1 tapón con espiga de manguera. Existen diferentes adaptadores y
dispositivos de acoplamiento disponibles. Se necesitan adaptadores y deben solicitarse por
separado.