Soluciones estándares de plasma de zinc, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®
5791.0100EA 0 EUR
5791.0100
Soluciones estándares de plasma de zinc, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de zinc
Los estándares de plasma de un solo elemento se utilizan para la precisión y la fácil calibración, junto con la detección precisa de impurezas por trazas.
Certificaciones: Trazable a NIST.
Precaución: 10,000 µg/ml= (1,00 % w/v)= 10000 mg/L