VWR® INCU-Line® Premium, Incubadoras refrigeradas
Proveedor: VWR
VWR®
390-0730EA 2700 EUR
390-0730
VWR® INCU-Line® Premium, Incubadoras refrigeradas
Incubadoras Incubadoras refrigeradas
Estas incubadoras refrigeradas con compresor y convección de aire forzada presentan un rango de temperatura de 3 a 70 °C e incluyen una cámara interior de acero inoxidable y un exterior con recubrimiento de acero inoxidable. Los modelos cuentan con una puerta exterior sólida y una puerta interior de vidrio. Todos los modelos disponen de luz LED interna, toma eléctrica interna, puerto de acceso de 30 mm, reloj en tiempo real, temporizador (de 1 min a 999:59 h o funcionamiento continuo), memoria interna para almacenar hasta 4100 registros de datos para cada usuario y puerto USB con unidad flash para el registro de datos.
  • En la pantalla táctil LCD a todo color se muestran los valores en forma de tabla o gráfico
  • Función de administrador para gestionar cuentas de usuario, memoria de 20 programas de usuario, programación de 7 días
  • Perfil multisegmento (hasta 9) de temperatura y tiempo con rampas ajustables
  • Función de retraso de inicio ajustable (desde 1 minuto hasta 99:59 horas o fecha/hora)
  • Conexión Ethernet (puerto LAN) y control remoto a través de Internet
  • Control de velocidad del ventilador (de 50 a 100%)
  • Los modelos IL 150R Premium son apilables sin necesidad de kit de apilamiento adicional
Los modelos Premium presentan las siguientes funciones de seguridad:
*Un termostato de seguridad de exceso y defecto de temperatura ajustable de clase 3.3 protege las muestras y la incubadora
*Sistema de control en caso de fallo de alimentación, alarma de temperatura visual y sonora
*Puerta con cierre y alarma de apertura de la puerta
*Alarma de fallo del sensor de temperatura y función de diagnóstico automático
*Apagado automático del ventilador al terminar el programa
Información de suministro: se suministran con estantes de rejilla de acero inoxidable, cable Ethernet, certificado de prueba (datos medidos a 37 °C) y software de control premiumen memoria USB.