Procesadores de columna de PTFE para SPE, J.T. Baker®
Proveedor: Avantor
J.T.Baker®
7520-94EA 1140 EUR
7520-94
Procesadores de columna de PTFE para SPE, J.T. Baker®
Trampas de vacío
Estos procesadores de columna de PTFE 12G para SPE son cámaras de vacío de vidrio diseñadas especialmente que permiten procesar 12 muestras simultáneamente. Esto ofrece la flexibilidad de procesar dispositivos para SPE de diferentes alturas, diámetros o formatos durante el mismo experimento. Incluye una cámara de vacío de vidrio de borosilicato, una tapa de poliamida de color blanco inclusive 12 conectores Luer de PTEC, tapones (12 ud.) para tapa, una junta de PE, 12 válvulas Luer de PP y un juego de gradillas para recogida de muestras de PTFE.
Información de suministro: Se suministra con estantes de altura ajustable, un indicador de vacío/montaje de controlador de PTFE y un manual de instrucciones.