Ácido fórmico 98-100%, LiChropur® para LC-MS, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
5.33002.0050EA
119
EUR
5.33002.0050
Ácido fórmico 98-100%, LiChropur® para LC-MS, Supelco®
Ácido fórmico
Formula:
HCO₂H MW: 46,03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003297 Núm. CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 (3),II |