Esta buscando: Contadores celulares
57  results were found
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (10228-0050)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Slides for use with VWR® automated cell counters.
UOM: 1 * 50 UN
Proveedor: NANOENTEK
Descripción: Quartz grade optical plastic counting chambers applicable in blood analysis (hematology).
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Total area of ruling: 9,0 mm².
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Numero del catalogo: (NANOEVH-020)
Proveedor: NANOENTEK
Descripción: EVETM HT counting kit consists of items necessary for counting cells with EVETM HT all in one package.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HECH40444702)
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: This ruling is used for counting leukocytes, eosinophils and cells in cerebro-spinal fluid.
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: These counting chambers are suitable for blood tests and urine analysis.
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: These cell counters are designed for blood tests and urine analysis.
Numero del catalogo: (HECH40447702)
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Thoma new counting chamber for blood tests and urine analysis.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HECH40452702)
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Double lining counting chamber according to Schilling-Kreuznetz.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (630-1507)
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Counting chamber with cover glass and two counting areas.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HECH40450702)
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (631-0928)
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: These counting chambers are used for special applications in lumbar fluid.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Proveedor: MARIENFELD
Descripción: These counting chambers are designed for counting leucocytes and erythrocytes.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom