VWR® VisiCam® TV, Cámara analógica
Proveedor: VWR
VWR® VisiCam®
630-1120EA 255 EUR
630-1120
VWR® VisiCam® TV, Cámara analógica
Cámaras
Cámara analógica que se puede conectar a proyectores de video, monitores externos o una computadora a través del conjunto USB opcional.
  • ¹/₃" CCD sensor (798×548 pixels)
  • White balance: automatic/manual
  • Resolution: 470 TV lines
Información para pedidos: El almacenamiento y análisis de imágenes es posible gracias al kit conversor USB opcional, que se debe pedir por separado.
Información de suministro: Supplied with an eyepiece adapter, a CS-C mount adapter, a calibration slideand CCTV lens.