Ionomycin ≥90%
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
ICNA0215961101EA 86.6 EUR
ICNA0215961101
Ionomycin ≥90%
Ionomycin
Free Acid
Selective calcium ionophore.
Storage temperature: -20 °C
Formula: C₄₁H₇₂O₉
Número MDL: MFCD06798385
Núm. CAS: 56092-81-0