Rasqueta detectable, SteriPlast®
Proveedor: Bürkle
BURK5378-2030EA 44.6 EUR
BURK5378-2030
Rasqueta detectable, SteriPlast®
Rascadores
  • Para el uso desechable
  • Rasqueta estable y manejable
  • Se fabrica en sala blanca de Categoría 7 (10.000)
  • Se embala individualmente y, por último, se esteriliza con rayos gama
  • Detectable con escáner de color, detector metálico o rayos X
La rasqueta detectable sirve para raspar, alisar o limpiar, pero también para quitar los residuos.