Esta buscando: Soportes para refrigeración
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Corning
Descripción: These thermoconductive modules provide reproducible and standardised temperature control to biological samples while on the bench.
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Molded of grey high-impact polystyrene.
Numero del catalogo: (BELAF189050050)
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: PP
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (KOEHA-1070)
Proveedor: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descripción: PCR vials may be kept at a temperature of 0 °C for at least 30 min if the cooler is cooled down to –20 °C for approximately 12 h.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: GLW
Descripción: These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
Proveedor: DELTALAB
Descripción: PC.
Numero del catalogo: (212-8450)
Proveedor: DELTALAB
Descripción: Styrofoam, white
UOM: 1 * 10 UN
Numero del catalogo: (DELTM-572)
Proveedor: DELTALAB
Descripción: PP, with clear lid.
UOM: 1 * 2 UN
Proveedor: SARSTEDT
Descripción: Isofreeze® racks are for use as a pipetting and storage station for temperature sensitive applications like enzyme analyses, PCR or cell based assays....
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom