Cámaras de cultivo celular, Nunc™ EasyFill™
Proveedor: Thermo Scientific
Nunc™ EasyFill™
734-1445EA 391 EUR
734-1445 734-1444 734-2710 734-1443 734-2242
Cámaras de cultivo celular, Nunc™ EasyFill™
Biorreactores
PS, esterilizados. La fábrica de células EasyFill™ tiene una apertura pequeña y una grande en cada unidad, lo que la hace versátil y fácil de usar. La fábrica de células EasyFill™ salva la distancia existente entre la investigación a pequeña escala y la producción GMP a gran escala. Se puede utilizar sin accesorios o con conexiones 'plug and play' que facilitan una rápida fijación de tubos y filtros, de forma que se reduce de manera significativa el riesgo de contaminación. Los sistemas EasyFill™ están disponibles con cámaras de crecimiento de uno, dos, cuatro o diez niveles, con áreas con superficies que varían de 630 cm² a 6300 cm².
  • Versátil: su gran apertura facilita el volcado directo del medio, mientras que la pequeña es idónea para las aplicaciones en las que se necesite un sistema de llenado o recogida más aséptico y cerrado
  • Tiende un puente entre el desarrollo de procesos a pequeña a escala y la producción a gran escala
  • De fácil uso, listo desde el primer momento, sin necesidad de accesorios
  • Gran rendimiento y eficacia
  • Con tratamiento de superficies Nunclon™Δ para lograr un rendimiento constante de fijación y proliferación celular en medios con y sin suero
An×L: 250×335 mm
Información de suministro: Suministrado estéril y listo para su uso, aplicaciones individuales.