¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Sondas multiparámetro
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/74/18989574.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  WTW
Descripción:   Un sensor delgado y útil para medición simultánea de la conductividad, el oxígeno disuelto y la temperatura. Para todas las aplicaciones de análisis d...
Numero del catalogo: (HACHLZW5059970002)
Proveedor:  Hach
Descripción:   sensION+ 5059 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, conductivity and temperature. It has a plastic body, non-refillable ...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Hach
Descripción:   Multisensor for pH, ORP, conductivity and temperature. For use with sensION+ MM150 multi-parameter meter.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Descripción:   Electrodo, multiparámetro
Numero del catalogo: (EUTEECCOMBI03M)
Proveedor:  EUTECH
Descripción:   Combined pH electrode and 2-pin stainless steel conductivity electrode with 15 cm ABS guard. For use with CyberScan PC 10.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Hach
Descripción:   sensION+ 5045 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, ORP and temperature. Dedicated for use with Hach sensION+ MM110 port...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (JENW430231)
Proveedor:  Jenway
Descripción:   Electrodo, multiparámetro
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 7  de 7