Agitador magnético con calefacción, RCT basic IKAMAG® safety control
Proveedor: IKA
IKAMAG®
442-0603EA 974 EUR
442-0603 442-1017 442-1018 IKAA3810001 442-1013 442-1014 442-1015 442-1016 442-2374 442-0681 442-1089
Agitador magnético con calefacción, RCT basic IKAMAG® safety control
Magnetic hotplate stirrer with polished aluminium alloy plate, suitable for unsupervised operation. Unit has been updated and now features a stronger motor for a higher range of speeds, integrated temperature control for faster heating of the medium and improved magnetic adhesion. The hotplate stirrer has a digital error code display and 'hot' top warning safety feature. Units incorporate excellent safety features with improved heating control and are ideal for use with optional contact thermometers, e.g. ETS-D5 for precise temperature control.
  • Circuito de seguridad ajustable para la temperatura de la placa calefactora (50 a 360 °C).
  • La pantalla LED digital muestra los ajustes de temperatura y velocidad exactos, incluso cuando no está en marcha.
  • El límite de temperatura de seguridad que se ha seleccionado se puede mostrar en pantalla.
  • Pueden utilizarse a temperaturas de entre 5 y 40 °C (80% de humedad relativa), en un incubador o en una cámara fría.
Certificaciones: Clase de protección de IP según DIN EN 60529: IP 42|
Información de suministro: Se suministra con el sensor de temperatura PT1000 y cubierta protectora. Hay disponible una amplia variedad de accesorios; solicítelos por separado.