Los recipientes para transporte en seco se utilizan para un transporte seguro de muestras a temperaturas criogénicas.
En el interior del recipiente se encuentra un material absorbente hidrofóbico. Tras una saturación completa del material con nitrógeno líquido, los recipientes están listos para transportar muestras a temperaturas criogénicas, sin riesgo de derrames de nitrógeno líquido en caso de que el contenedor se gire.
El modelo DS-24 puede estar equipado con cartuchos absorbentes extraíbles para mejorar el tiempo de mantenimiento.
* El modelo DS-24 se suministra sin bidón, gradilla ni cartucho (deben pedirse por separado). Para obtener información detallada de la gama, póngase en contacto con la oficina de ventas local de VWR.
Certificaciones: Certificación: CE médico.
Los recipientes de transporte cumplen las regulaciones internacionales de transporte aéreo (IATA) relativas a materiales infecciosos.