VWR®, Hisopos con cabezal de espuma sobre algodón Critical Swab
Proveedor: VWR
VWR®
149-0335EA 224 EUR
VWRU89031-280 149-0335 149-0336
VWR®, Hisopos con cabezal de espuma sobre algodón Critical Swab
Hisopos Hisopos para muestras
El hisopo desechable con punta de 'espuma sobre algodón' cuenta con 100% espuma de poliuretano con 100 ppp y un mango de madera.
  • Combinan las ventajas de los hisopos con cabezal de espuma y de algodón
  • La espuma exterior es resistente a la abrasión y a la mayoría de disolventes
  • El interior de algodón resulta muy absorbente
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904