Esta buscando: Rotores
69  results were found
SearchResultCount:"69"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR®, Rotor de ángulo RA 8/15, máx. RCF 4400xg, máx. RPM 6000, capacidad máx. 8x15 ml cónico, 17x120 mm
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Replacement strip tube rotor, quick release, 4× (8×0,2 ml) PCR strip tubes, for MiniStar blueline centrifuge
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® MiniStar silverline, Rotor para 4 tiras de 8 tubos de 0,2 ml, Para: MiniStar silverline
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Adaptador para 49 tubos de extracción de sangre de 5/7 ml, 14×110 mm
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: General purpose centrifuge rotor packages with all the pieces you need to start spinning right away, including a rotor cross, bucket, lids and adapter...
Promoción
Proveedor: SORVALL
Descripción: Sorvall™, Fixed-angle rotor Fiberlite™ F14-6x250y, carbon fibre, 6×250 ml (62×135 mm), 23° angle, 30240×g, Para: Sorvall™ LYNX Superspeed
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Juntas tóricas de repuesto para rotor oscilante TX-150, Para: Megafuge® 8
Proveedor: SORVALL
Descripción: Titanium or aluminium made rotors for WX Ultra Series centrifuges.
Proveedor: SORVALL
Descripción: Sorvall™, Fiberlite carbon fiber rotor F14-6x250y, 6×250 ml, 14000 min⁻¹, 30100 ×g, Para: Sorvall® Evolution™ RC Superspeed
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Rotor oscilante con parabrisas LH-4000W, 8 x 500 ml, 4.400 min-1, 5.480×g, Para: Cryofuge 5500i/Multifuge® 4 KR
Proveedor: SORVALL
Descripción: Sorvall™, Fixed-angle rotor S70-AT, for 20×0,5 ml, 70000 min-1, 307052×g, Para: Sorvall® MTX and MTX plus
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Increase nucleic acid sample separation by using the Thermo Scientific™ 10×5 ml rotor with ClickSeal™ biocontainment lid.
Proveedor: THARMAC GmbH
Descripción: Open, removable 4-position rotor needs adaptor (512-0727)
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Highconic rotor, 6x50 ml, 10 020 g
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR®, Rotor for 10×1,8 ml cryotubes, max. RCF 12300 ×g, Para: MicroStar 12
Numero del catalogo: (521-1384)
Proveedor: Thermo Scientific
Descripción: Windshielded rotor for the large capacity centrifuges Cryofuge 6000i and 8500i.
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 69
no targeter for Bottom