VWR® CSSXSS, recipientes de almacenamiento criogénico
Proveedor: VWR
VWR®
478-0285EA 1400 EUR
478-0285 478-0283
VWR® CSSXSS, recipientes de almacenamiento criogénico
Dewars y recipientes criogénicos
Los tanques de la serie CSS ofrecen almacenamiento para aplicaciones de capacidad pequeña a mediana. La serie XSS ofrece beneficios similares y capacidad de almacenamiento ampliada. Los tanques están fabricados de aleación de aluminio con cuello de fibra de vidrio/epoxi. El súper aislamiento multicapa de alto vacío limita la evaporación del nitrógeno.
  • Evaporación de nitrógeno líquido extremadamente baja
  • La tapa se puede cerrar con candado (no incluido).
  • Los recipientes están equipados con recipientes de acero inoxidable con gancho para una fácil recuperación del recipiente.
Las muestras se colocan en canisters de acero inoxidable, directamente en el nitrógeno líquido dentro del recipiente.
Los canisters con una altura de 270 mm tienen capacidad para 2 goblets o cánulas con viales de 6×1,8 ml.
Los botes de 110 mm de altura pueden contener una copa o bastones de ½ altura con 3 viales de 1,8 ml.
Certificaciones: CE médico