Agitadores magnéticos, Topolino
Proveedor: IKA
Topolino
442-0601EA 139 EUR
442-0601
Agitadores magnéticos, Topolino
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Miniagitadores magnéticos con motor sin escobillas duradero para mezclar pequeñas cantidades.
  • Intervalo de velocidad ajustable continuamente.
  • Imanes potentes para una fuerte atracción magnética.
  • Pueden utilizarse a temperaturas de entre 5 y 40 °C (80% de humedad relativa), en un incubador o en una cámara fría.
Certificaciones: Clase de protección IP según DIN EN 60529: IP 21