Monitores de vapor orgánicos.
Proveedor: 3M
151-0150EA 78.5 EUR
MMMA3500
Monitores de vapor orgánicos.
Los monitores utilizan el probado principio científico de difusión que implica la mezcla gradual de moléculas de dos o más sustancias.
  • Utiliza una única oblea sorbente de carbón para recolectar vapores orgánicos
  • Precisión de ± 25% a un nivel de confianza del 95% para muchos contaminantes en el lugar de trabajo
  • Diseñado para medir la exposición personal en áreas de trabajo de industrias.
Vida útil de 18 meses