VWR® UV-1600PC, Espectrofotómetro
Proveedor: VWR
VWR®
634-6001EA 3130 EUR
VWRU10037-436 634-6001
VWR® UV-1600PC, Espectrofotómetro
Espectrofotómetros y Fotómetros Espectrofotómetros UV/Vis
El modelo UV-1600PC es un espectrofotómetro UV básico para requisitos rutinarios y diarios de control de calidad, control de procesos y laboratorios de formación.
  • Puede guardar un total de 200 resultados y 200 curvas estándar
  • Descarga de datos a PC mediante una interfaz USB
  • Accesorios opcionales entre los que se incluye un cambiador automático de 8 cubetas
El software de aplicación ofrece todos los métodos importantes para mediciones rutinarias.
Información de suministro: Se suministra con 4 cubetas de vidrio óptico, 2 cubetas de cuarzo, soporte de cubeta de 4 posiciones, cable de alimentación con enchufe para Reino Unido y UE, funda para el polvo y software de la aplicación para el control mediante PC.