Papeles indicadores de pH, 1 - 14, Rota
Proveedor: Avantor
VWR® Rota®
85402.600EA 61.2 EUR
85402.600
Papeles indicadores de pH, 1 - 14, Rota
Papeles de pruebas Tiras indicadoras de pH
Papel indicador de pH para todo el rango completo de pH.
  • Manipulación sencilla
  • Fabricados con papel de alta calidad para ofrecer una buena correspondencia de color del papel con la escala
Información de suministro: Supplied in plastic reels that ensure protection and long term stability. Reel of 5 m length, width: 7 mm