Esta buscando: Contenedores de objetos punzantes
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Hospidex
Descripción: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Proveedor: Hospidex
Descripción: Sharpsafe®, historic pioneer in protecting against the risk of sharps injuries and sustainability in medical waste packaging management, presents the ...
Energy Efficient
Low Manufacturing Impact
Product Transparency and Disclosure
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Waste Reducing
Numero del catalogo: (HUARSHA-41912430)
Proveedor: Hospidex
Descripción: Los contenedores de plástico para residuos clínicos Clinisafe® han sido diseñados para contener residuos clínicos, anatómicos y de laboratorio.
UOM: 1 * 20 UN
Proveedor: B. Braun
Descripción: Los contenedores Medibox® son adecuados para la eliminación fácil y segura de todo tipo de objetos médicos punzantes. Consta de diversos puertos para ...
Numero del catalogo: (LPIT138013)
Proveedor: LP ITALIANA SPA
Descripción: Contenedor de eliminación de objetos punzantes, de plástico, con tapa especial para la extracción de agujas.
UOM: 1 * 40 UN
Numero del catalogo: (119-4264)
Proveedor: DELTALAB
Descripción: Los contenedores de recogida de agujas están fabricados en polietileno de alta densidad apto para residuos de tipo III.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (DELT232806)
Proveedor: DELTALAB
Descripción: PP.
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: HEATHROW
Descripción: Este contenedor de objetos punzantes proporciona una eliminación segura de jeringuillas, agujas y otros objetos punzantes pequeños. Fácil de usar y tr...
Numero del catalogo: (GREI450332_30)
Proveedor: Greiner Bio-One
Descripción: Los contenedores de eliminación, PP, amarillos, no estériles, son medios de eliminación seguros para agujas, objetos punzantes y peligrosos.
UOM: 1 * 30 UN
Numero del catalogo: (SARS77.3899.060)
Proveedor: SARSTEDT
Descripción: Caja, de PP, amarilla/roja. Contenedor seguro y robusto para la eliminación de residuos infecciosos que puede ser desactivado por autoclave a 121 o 13...
UOM: 1 * 120 UN
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Proveedor: SARSTEDT
Descripción: PP, amarillo/rojo.
Numero del catalogo: (SARS77.3890.002)
Proveedor: SARSTEDT
Descripción: Cajas, fabricadas en PP, de color amarillo/rojo. Contenedor seguro y afilado con cierre final en un tamaño práctico para médicos, enfermeras, servicio...
UOM: 1 * 110 UN
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom