El sistema de conexión de tubos con dos o tres conectores superiores está diseñado para usarse con todos los tamaños de botellas de laboratorio y medios DURAN® GL 45. Estos conectores están ligeramente extendidos para facilitar la conexión del tubo.
- Robusto y duradero
- Ensamblado con tres conectores de manguera macho con púas en la parte superior e inferior
- El centro de acero inoxidable que gira libremente permite desenroscar la botella sin necesidad de desconectar el tubo
- Superficie higiénica y electropulida para una limpieza y esterilización eficientes.
- Una junta de silicona y un tapón de rosca rojo PBT GL 45 proporcionan un sello hermético.
- Rango de temperatura: hasta 180 ° C
- Adecuado para tubos flexibles con 8 mm I.D.
Se aplica principalmente para transferir líquidos estériles entre recipientes, tomar muestras de líquidos en botellas de recipientes más grandes, la tapa del depósito para suministrar instrumentos de laboratorio y conjuntos de puertos para matraz de agitación y recipientes de cultivo celular.
Información de suministro: Conector completo con tapón de rosca y sello.