VWR® TS Professional, Balanzas Semi-micro: Pantalla Táctil
Proveedor: VWR
VWR®
611-3671EA 2520 EUR
611-3671 611-3672 611-3663 611-3664 611-3666 611-3667 611-3668 611-3669
VWR® TS Professional, Balanzas Semi-micro: Pantalla Táctil
Balanzas
Balanzas semimicro con pantalla táctil a color de 5", aplicaciones avanzadas y grandes bases de datos para pesaje profesional. El usuario puede acceder de forma fácil e intuitiva a las funciones de la balanza a través de menús con iconos que garantizan el pesaje eficaz y productivo. Las balanzas las pueden usar hasta 10 usuarios diferentes, cada uno con sus propios ajustes personalizables y protección con contraseña. Ideales para laboratorios que requieren el cumplimiento de GLP.Todos los modelos tienen una bandeja superior de acero inoxidable.
  • Calibración interna y externa (certificado de calibración de fábrica opcional)
  • Multilingüe (inglés, alemán, francés, italiano, español o portugués)
  • Pesaje de comprobación, estadísticas, pesaje dinámico, formulación y recuento de unidades avanzado con informe de las estadísticas
  • Función avanzada de densidad, con cálculo del índice de densidad para la evaluación de la calidad de los metales
  • Función especial para tejidos que permite medir fibras/filamentos (algodón, lino, lana, nailon y poliéster) con informe de las estadísticas
  • Salida en serie para conexión a una impresora, puerto USB para importación o exportación de base de datos y resultados de la prueba
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model's name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight
Certificaciones: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Información de suministro: Supplied with plastic in use protective cover.
Precaución: Los modelos con sufijo D tienen doble gama, la i indica calibración interna y la C certificado de calibración.