VWR® SpatulaBalance, Portable Balance
Proveedor: VWR
Traceable® SpatulaBalance™
611-1565EA 72.5 EUR
611-1565
VWR® SpatulaBalance, Portable Balance
Balanzas
Un producto único que combina la simplicidad de una espátula con una balanza, para medir la muestra de forma más rápida y precisa. Especialmente útil en aplicaciones alimentarias y veterinarias. Cuchara translúcida desechable, graduada para la medición de líquidos, fabricada de plástico ABS resistente a la corrosión que se puede lavar en el lavavajillas para una limpieza sin esfuerzos.
  • Pantalla LCD digital en el mango de fácil agarre con indicador de batería baja
  • Graduaciones de 5 a 30 ml en la cuchara en incrementos de 5 ml
  • Teclas suaves de 3 posiciones para la tara, congelación de la pantalla y conversión de gramos a onzas
  • Precisión de ±0,2 g o 0,25% nivelada
  • Certificado Traceable® (indica la trazabilidad a estándares NIST)
Volumen de la cuchara: 32 ml
An×Pr×Al: 230×30×15 mm
Peso: 85 g
Información de suministro: Se suministra con certificado Traceable® y 2 pilas AAA.