VWR® Advanced 3750, Agitador de vaivén
Proveedor: VWR
VWR®
444-2910EA 1870 EUR
444-2910 444-2909 VWRU97007-744 444-2911
VWR® Advanced 3750, Agitador de vaivén
Agitadores de laboratorio Agitadores Recíprocos
Digital shaker with microprocessor control which is ideal for a range mixing applications, e.g. solubility studies and extraction procedures. Variable speed control provides consistent, uniform shaking action. The shaking system continuously monitors shaking speed and will maintain the set point even under changing loads.
  • Dos pantallas LED independientes muestran la velocidad y el tiempo
  • El temporizador integrado, de 1 s a 160 h, muestra el tiempo transcurrido o la cuenta atrás, dispone de un sistema de apagado automático y de una alarma acústica cuando se completa el programa
  • Se puede utilizar a temperaturas de entre –10 y +60 °C (máximo 80% de humedad relativa, sin condensación) en un incubador, un incubador de CO₂ o un cuarto frío
La velocidad mostrada tiene una precisión del 1% de la velocidad seleccionada. La función de rampa aumenta lentamente la velocidad hasta el valor seleccionado para proporcionar una mayor seguridad. Un sensor de carga incorporado puede detectar una situación de desequilibrio y reducirá automáticamente los min⁻¹ hasta llegar a una velocidad segura para evitar los derrames y proteger las muestras. El modo de calibración de la velocidad permite al usuario recalibrar la pantalla de velocidad y el puerto serie RS232 proporciona comunicación bidireccional para el registro de datos y el control de la unidad.
Información de suministro: Se suministra con base de caucho antideslizante pero sin soportes; los accesorios necesarios se deben solicitar por separado.
Precaución: * Las plataformas son adecuadas para armazones de 2 niveles opcionales (444-2965) que permiten el apilamiento con un espacio de 254 mm entre cada plataforma (recomendado para tamaños de plataforma específicos).
** No se recomienda el apilamiento de plataformas para los modelos 3750 y 5000.
* Las plataformas son adecuadas para armazones de 2 niveles opcionales (444-2965) que permiten el apilamiento con un espacio de 254 mm entre cada plataforma (recomendado para tamaños de plataforma específicos).
** No se recomienda el apilamiento de plataformas para los modelos 3750 y 5000.