VWR® Advanced 5000, Agitador orbital
Proveedor: VWR
VWR®
444-2917EA 2850 EUR
444-2917 444-2915 444-2916 VWRU89032-106
VWR® Advanced 5000, Agitador orbital
Agitadores de laboratorio Agitadores orbitales
Agitador digital con control por microprocesador, ideal para aplicaciones de mezcla con cargas pesadas, por ejemplo, cultivos celulares, estudios de solubilidad y procedimientos de extracción. El control de velocidad variable proporciona una acción de agitación constante y uniforme. El sistema de agitación Accu-drive ofrece un control de velocidad, precisión, seguridad y durabilidad excepcionales, el sistema monitorea continuamente la velocidad de agitación y mantendrá el punto de ajuste incluso bajo cargas cambiantes.
  • Dos pantallas LED independientes muestran la velocidad y el tiempo
  • El temporizador integrado, de 1 s a 160 h, muestra el tiempo transcurrido o la cuenta atrás, dispone de un sistema de apagado automático y de una alarma acústica cuando se completa el programa
  • Se puede utilizar a temperaturas de entre −10 y +60 °C (máximo 80% de humedad relativa, sin condensación) en un incubador, un incubador de CO₂ o un cuarto frío
  • Garantía de cinco años para el motor y el mecanismo de accionamiento
La velocidad mostrada tiene una precisión del 1% de la velocidad seleccionada. La función de rampa aumenta lentamente la velocidad hasta el valor seleccionado para proporcionar una mayor seguridad. Un sensor de carga incorporado puede detectar una situación de desequilibrio y reducirá automáticamente los min⁻¹ hasta llegar a una velocidad segura para evitar los derrames y proteger las muestras. El modo de calibración de la velocidad permite al usuario recalibrar la pantalla de velocidad y el puerto serie RS232 proporciona comunicación bidireccional para el registro de datos y el control de la unidad.
Información de suministro: Se suministra con base de caucho antideslizante pero sin soportes; los accesorios se deben solicitar por separado. Consulte la entrada 'Accesorios para agitadores orbitales de VWR® de la serie Standard y Advanced' si desea información sobre otras plataformas y accesorios.