Agitador orbital, Standard 5000
Proveedor: VWR, part of Avantor
444-2913EA 2210 EUR
VWRU89032-100 VWRU89032-102 444-2913 444-2914 444-2912
Agitador orbital, Standard 5000
Agitadores de laboratorio Agitadores orbitales
Agitador de alta resistencia con control por microprocesador, ideal para aplicaciones de mezclado con cargas pesadas, como suspensiones bacterianas, tinción y decoloración. El control de velocidad variable proporciona una agitación constante y uniforme. La velocidad se ajusta por medio de un botón con 1 a 10 ajustes; la función de rampa aumenta lentamente la velocidad hasta el valor seleccionado para mayor seguridad.
  • Funcionamiento continuo o temporizado de 1 a 120 min.
  • Variedad de soportes intercambiables disponible
  • Se puede utilizar a temperaturas de entre 0 y +40 °C (máximo 80% de humedad relativa, sin condensación) en un incubador, un incubador de CO₂ o un cuarto frío.
Información de suministro: Se suministra con base de caucho antideslizante pero sin soportes; los accesorios se deben solicitar por separado. Consulte la entrada "Accesorios para agitadores orbitales de VWR® de la serie Standard y Advanced" si desea información sobre otras plataformas y accesorios.