Agitador orbital, Advanced 3500
Proveedor: VWR, part of Avantor
444-2908EA 1740 EUR
VWRU89032-096 VWRU10027-144 VWRU89032-098 VWRU10027-142 444-2908 444-2906 444-2907
Agitador orbital, Advanced 3500
Agitadores de laboratorio Agitadores orbitales
Agitador digital con control por microprocesador, ideal para una gran variedad de aplicaciones de mezclado, por ejemplo, cultivos celulares, estudios de solubilidad y procedimientos de extracción. El control de velocidad variable proporciona una agitación constante y uniforme. El sistema de agitación Accu-drive proporciona control de la velocidad, precisión, seguridad y duración excepcionales; el sistema de agitación controla continuamente la velocidad de agitación y mantendrá el valor seleccionado incluso con cambios de carga.
  • Dos pantallas LED independientes muestran la velocidad y el tiempo
  • El temporizador integrado, de 1 s a 160 h, muestra el tiempo transcurrido o la cuenta atrás, dispone de un sistema de apagado automático y de una alarma acústica cuando se completa el programa.
  • Se puede utilizar a temperaturas de entre -10 y +60 °C (máximo 80% de humedad relativa, sin condensación) en un incubador, un incubador de CO₂ o un cuarto frío.
La velocidad mostrada tiene una precisión del 1% de la velocidad seleccionada. La función de rampa aumenta lentamente la velocidad hasta el valor seleccionado para proporcionar una mayor seguridad. Un sensor de carga incorporado puede detectar una situación de desequilibrio y reducirá automáticamente los min-1 hasta llegar a una velocidad segura para evitar los derrames y proteger las muestras. El modo de calibración de la velocidad permite al usuario recalibrar la pantalla de velocidad y el puerto serie RS232 proporciona comunicación bidireccional para el registro de datos y el control de la unidad.
Información de suministro: Se suministra con base de caucho antideslizante pero sin soportes; los accesorios se deben solicitar por separado.