Agitador de uso general con control por microprocesador, perfecto para aplicaciones básicas de mezclado, suspensiones bacterianas, tinción y decoloración. El control de velocidad variable proporciona una agitación constante y uniforme. La velocidad se ajusta por medio de un botón con 1 a 10 ajustes; la función de rampa aumenta lentamente la velocidad hasta el valor seleccionado para mayor seguridad.
- Funcionamiento continuo o temporizado de 1 a 120 min.
- Variedad de soportes intercambiables disponible
- Se puede utilizar a temperaturas de entre 0 y +40 °C (máximo 80% de humedad relativa, sin condensación) en un incubador, un incubador de CO₂ o un cuarto frío.
Información de suministro: Se suministra con base de caucho antideslizante pero sin soportes; los accesorios se deben solicitar por separado.