Agitador orbital, Standard 1000
Proveedor: VWR, part of Avantor
444-2902EA 767 EUR
444-2902 VWRU89032-090 444-2900 444-2901
Agitador orbital, Standard 1000
Agitadores de laboratorio Agitadores orbitales
Agitador de uso general con control por microprocesador, perfecto para aplicaciones básicas de mezclado, técnicas de transferencia, tinción y decoloración. El control de velocidad variable proporciona una agitación constante y uniforme. La velocidad se ajusta por medio de un botón con 1 a 10 ajustes; la función de rampa aumenta lentamente la velocidad hasta el valor seleccionado para mayor seguridad.
  • Apto para funcionamiento continuo
  • Se puede utilizar a temperaturas de entre 0 y +40 °C (máximo 80% de humedad relativa, sin condensación), en un incubador, un incubador de CO₂ o una cámara fría.
Información de suministro: Se suministra con plataforma de caucho antideslizante.