¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (4)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Electrodos selectivos de iones (ISE)
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/14/20236914.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"54"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Thermo Orion
Descripción:   The high performance ammonia ion selective electrode (ISE) allows fast, simple, economical, and accurate measurements of dissolved ammonia in aqueous ...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Thermo Orion
Descripción:   This electrode is a sleeve-type refillable Ag/AgCl (silver/silver chloride) reference electrode with an outer chamber that isolates the inner referenc...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Thermo Orion
Descripción:   This reference half-cell electrode helps to precisely measure with ion-selective electrodes. Ideal for ISE determinations and routine pH measurements ...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (662-1592)
Proveedor:  Thermo Orion
Descripción:   This standard gas-sensing ISE electrode is designed for quick, reliable and accurate measurements of dissolved ammonia in aqueous solutions.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Thermo Orion
Descripción:   These fluoride electrodes are designed for measuring free fluoride ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Proveedor:  Thermo Orion
Descripción:   ISE half-cell electrodes for use with analysers.
Proveedor:  SI Analytics
Descripción:   Electrodo, ISE, F 60, Parámetro (ISE): Fluoride, pH: 5 - 7, 0...+80 °C, Cabezal de conexión
Proveedor:  Thermo Orion
Descripción:   These nitrate electrodes are designed for measuring nitrate in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 54
  1  2  3  4  5  6  7  Siguiente