Esta buscando: Electrodos
255  results were found
SearchResultCount:"255"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Electrodos de pH con conector BNC y cable.
Numero del catalogo: (663-0356)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This IDP (Intelligent Digital Probe) conductivity/temperature cell can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Electrodos de pH con cable fijo de 1 m o conector S7.
Numero del catalogo: (662-1165)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Electrodo de redox con conector BNC y cable.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Electrodo pH, VWR®, Superficie grande, diafragma doble plano (HDPE/Pellon), +10...+100 °C, Epóxido, Electrolito: Gel, Diam×L: 15×115 mm, BNC, Para: Agar, muestras microbiológicas, mantequilla, queso, agua
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Electrodos combinados que proporcionan mediciones de pH rápidas, precisas y estables; ideales para el uso en control de calidad, y en investigación y ...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Laboratory and field electrodes for general applications. Supplied with a fixed cable or plug head, VWR® electrodes can be connected to most pH meters...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Sensor de conductividad, VWR®
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These IDP (Intelligent Digital Probe) pH/temperature electrodes can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Electrodos combinados de pH con cable fijo de 1 m.
Numero del catalogo: (663-0147)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Sensor de conductividad, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® CO11, 10 µS/cm - 20 mS/cm, 0...+80 °C, Epóxido, Diam×L: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8 clavijas, cable de 1,5 m
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Electrodo de oxígeno disuelto, VWR®, Cable de 10 m
Numero del catalogo: (662-1381)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This flat surface electrode is a combination pH/reference electrode with double reference junction design. It includes both a pH and reference half ce...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Numero del catalogo: (662-1796)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Electrodo pH, VWR®, Electrodos de referencia de diafragma doble, 1 m de cable, Vidrio, Electrolito: 3,5 mol/l KCl, Diam×L: 12×150 mm, 3 mm pin, Para: Agua, crema, bebidas, TRIS buffer
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (664-0182)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This IDP (Intelligent Digital Probe) dissolved oxygen/temperature sensor can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter mete...
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 255
no targeter for Bottom