Rascadores y raspadores celulares
Proveedor: Corning
734-1528EA 395.89 EUR
734-1528 734-1527 734-1526
Rascadores y raspadores celulares
Rascadores de células
Son útiles para recolectar manualmente las células, los rascadores están diseñados para utilizarse en matraces y los raspadores son para recolectar células (especialmente células madre) en placas.
  • El diseño de la hoja minimiza el daño celular y garantiza un contacto uniforme con la superficie de crecimiento
  • En envase individual
  • Esterilizados mediante radiación gamma
  • No pirogénicos certificados