Separadores de muestras
Proveedor: VWR, part of Avantor
510-0494EA 391.17 EUR
510-0494 510-0487 510-0488 510-0489 510-0490 510-0491 510-0492 510-0493
Separadores de muestras
Divisores de muestras
Para dividir el material tamizado en muestras representativas del ensayo.
Tipo RT 6,3 y 12,5: Consta de 1 gradilla de acero lacado de 300x250x270 mm, 1 divisor de acero inoxidable y 3 recipientes receptores de hojalata (1,75 litros) o plástico laminado (2 litros).
Tipo RT 25, 37,5, 50 y 75: Consta de 1 gradilla de 620x260x420 mm, 1 divisor y 3 recipientes receptores con asas (8 litros), todo de acero galvanizado