Holmio, solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Proveedor: Avantor
VWR® ARISTAR®
457303CEA 287 EUR
457303C 85571.180
Holmio, solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de holmio
  • Producidas a partir de ácidos de alta pureza, agua, ASTM I 18 megohmios
  • Solución analizada mediante valoración
  • Concentración final contrastada con material de referencia del NIST
  • Incertidumbre máxima total: 0,5% (típica)
  • Se suministran con certificado de análisis completo
Certificaciones: Fabricación y ensayo en instalaciones acreditadas por la ISO Guide 34/ISO 17025.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022