Cesio solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Proveedor: Avantor
VWR® ARISTAR®
457235DEA 120 EUR
457235D 85560.180
Cesio solución patrón para ICP-MS, ARISTAR®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cesio
  • Producidas a partir de ácidos de alta pureza, agua, ASTM I 18 megohmios
  • Solución analizada mediante valoración
  • Concentración final contrastada con material de referencia del NIST
  • Incertidumbre máxima total: 0,5% (típica)
  • Se suministran con certificado de análisis completo
Certificaciones: Fabricado y analizado acorde la ISO Guide 34 / ISO 17025.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022