Gafas de autoclave, serie BCAH, BioClean Clearview™
Proveedor: Ansell
BioClean Clearview™
NITRBCAHEA 769 EUR
NITRBCAH
Gafas de autoclave, serie BCAH, BioClean Clearview™
Gafas /Googles
Las gafas para sala limpia autoclavables BioClean Clearview™ tienen un marco de goma termoplástica súper suave para proporcionar comodidad al usuario.
  • Lentes antiniebla
  • Marco súper suave
  • Sistema de ventilación indirecta
  • Cinta para la cabeza sin pelusas y sin látex
  • Probado para soportar 40 ciclos de autoclave de 30 minutos de duración a 121 °C/250 °F (bajo condiciones de laboratorio)
  • El rendimiento antivaho permanece hasta 25 ciclos sin signos de degradación (en condiciones de laboratorio)
Construidas con goma de silicona súper suave y ligera para proporcionar comodidad al usuario y permitir un uso prolongado, las gafas para sala limpia autoclavables BioClean Clearview™ tienen un sistema de ventilación indirecta para reducir el riesgo de que la contaminación entre en el ambiente controlado, y tienen una lente de policarbonato antivaho.
Certificaciones: Fabricado en una instalación que tiene la norma ISO 9001:2015. Procesado en un ambiente de sala limpia ISO Clase 4 certificado por el NEBB.
Envase: Gafas protectoras (BCAH): Una pieza por bolsa de PE sellada (para ser retirada antes de la esterilización en autoclave); 12 bolsas por caja interior; cinco cajas por cartón forrado (60 piezas). Lentes de repuesto (BCAH-SL): Una pieza por bolsa de PE sellada; 10 bolsas por caja interior; 10 cajas por cartón forrado (100 piezas). Correa de repuesto (BCAH-SS): 25 piezas por bolsa de PE sellada; dos bolsas por caja interior; 10 cajas por cartón forrado (500 piezas).