¿Quiere conectarse de nuevo?
Anti-Mouse IgG2b Antibody
Proveedor: MP Biomedicals
This antibody is prepared by the mixture of immunoglobulins from two different tumor sources such as MOPC 195 and MOPC 141, which provides a boader spectrum of antigenic sites associated with the normal immunoglobulin class or subclass.
Based on gel diffusion and IEP analysis, it contains only IgG2B myeloma proteins.
Type:
Antigen: IgG2b
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Mouse
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1 mg 1 mg ICNA08643371
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol IgG2b
Antigen name Immunoglobulin G2b
Reactivity Mouse
Host Myeloma source
Las medidas de concentración 1,0 mg/ml
Purification Affinity purified
Form Liquid
Temperatura de almacenamiento −80 °C
Purity 95%
Tested applications Immunoelectrophoresis, Gel Diffusion
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.