¿Quiere conectarse de nuevo?
Myeloma source Anti-Human IgG4 Antibody
Proveedor: MP Biomedicals
This antibody is purified from human myeloma plasma followed with HPLC, Protein G column and gel filtration. The plasma is non-reactive for HBsAg, anti-HCV, anti-HBc, and negative for Anti-HIV 1 and 2 by FDA approved tests.
Based on Immunoelectrophoresis, it shows a single arc against human IgG and human kappa free and bound light chain.
This product contains 1% IgG1, IgG2, and IgG3 .
Type: Secondary
Antigen: IgG4
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Human
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tamaño Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
100 µg 100 µG ICNA08642341
1 mg 1 mg ICNA08642342
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Antigen symbol IgG4
Antigen name Immunoglobulin G4
Reactivity Human
Antibody type Secondary
Host Myeloma source
ELISA Yes
Form Liquid
Storage temperature −80 °C
Tested Applications Radial Immunodiffusion
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.